Learn More
Azpack™ Flacons pour poudre à col large en verre ambrés avec bouchons à vis noirs pour urée
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Taille du bouchon:
28/R3
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Conditionnement:
20 pièces
40 pièces
Description
- Fabriqués en verre sodocalcique ambré
- Comprend un bouchon à vis noir pour urée
- Bouchon revêtu de PVDC
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Couleur | Ambré |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Quantité | 40/boîte |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 78 mm |
| Joint de fermeture | PVDC revêtu de pulpe de bois |
| Matériau du bouchon | Urée |
| Afficher plus |