Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston ambrés à prénettoyage personnalisé
143.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Description
- Col étroit
- Prénettoyés pour les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Spécification
Capacité | 2,02 oz., 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2,02 oz. |
Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre |
Quantité | 24/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Matériau de revêtement | PTFE |
Closure Included | Oui |