Learn More
VITLAB™ Flacon de réservoir en verre ambré, carré
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Description
- Carré
- Ambré
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Revêtement | Acrylate d’éthylène |
Couleur | Marron |
À utiliser avec (application) | Pour mesure de volume |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | Verre ambré |
Température max. (métrique) | 80deg;C |
Nb par paquet | 1 par unité |
Température de fonctionnement | 80deg;C |
Quantité | 1 par unité |