Learn More
Azpack™ Flacons Winchester à col étroit en verre ambré avec bouchons noirs en polycone
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
20/R3
31/R6
Description
- Verre sodocalcique ambré
- Comprend un bouchon conique en polythène noir
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre sodocalcique |
Quantité | 10/boîte |
Largeur (métrique) | 98 mm |
Couleur de bouchon | Noir |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |
Hauteur (métrique) | 242,6 mm |
Joint de fermeture | Cône en polythène |