Learn More
Kimble Chase™ Pack ampoules en verre ambré
Marque: Kimble Chase™ 12040U-20
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Spécification
20mL | |
Verre ambré | |
Pack ampoules |