Learn More
Wheaton™ Flacons de diagnostic en verre ambré de type 1
Les flacons de diagnostic en verre ambré de type 1 Wheaton sont fabriqués à l'aide d'un verre neutre de type 1 conforme aux exigences de l'USP type 1 pour la transmission de la lumière afin de protéger les produits sensibles à la lumière.
Marque: Wheaton™ 102090
134.32 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Deux configurations de bouchons possibles : bouchon / bouchon de lyophilisation en PP ou bouchon pour urée revêtu d’EPE
- Les bouchons pour lyophilisateur démontrent une absorption d’humidité très faible
- Le rayon de fond spécialement conçu offre une meilleure résistance pour les applications de lyophilisation
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
Conviennent aux applications de lyophilisation et à toutes les applications pharmaceutiques et diagnostiques | |
Tubulaire | |
Autoclavable | |
99/boîte |
32 mm | |
25 ml | |
À vis | |
À vis | |
63 mm | |
Flacon de diagnostic |
Offres spéciales
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant