Learn More
Macherey-Nagel™ Pour les flacons avec col à sertir ambrés
Les flacons avec col à sertir ambrés conviennent à une utilisation principale sur les échantillonneurs automatiques avec système de transport magnétique, comme par exemple CTC Combi PAL, Shimadzu, Gerstel et les échantillonneurs automatiques de conception identique.
Brand: Macherey-Nagel™ 702263.2
Code nomenclature Nacres: SB.52
Additional Details : Poids : 1.54000kg
Description
- Verre de 1re classe hydrolytique ambré
- Col à sertir DIN plat
- Fond arrondi
- Idéal pour les applications d’espace de tête
Specifications
Flacons avec col à sertir en verre ambrés | |
22.5 mm | |
Applications d’espace de tête | |
Fond arrondi | |
75.5 mm | |
20,0 mL |
Ambré | |
Verre hydrolytique (classe I) | |
Col à sertir DIN plat | |
Non inclus | |
Non | |
Carlo Erba + Fisons + Thermo Scientific HS200/800/850, CTC Combi PAL, Gerstel MPS2, Quma QHSS-40, Shimadzu AOC 5000/HTA 200 H/HSS-2B, Spark Midas/Triathlon/Alias, Thermo Scientific HS 2000/TriPlus (= GC PAL) + TriPlus HS/SPME/RSH/300, Varian Combi PAL |