Learn More
Fisherbrand™ Flacons ronds Boston ambrés sans bouchon
Code produit. 11513642 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
Quantité:
108/carton
160/carton
288/carton
30/carton
60/carton
Conditionnement:
108 pièces
288 pièces
60 pièces
Code produit. 11513642
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ideal for UV sensitive contents. Fisherbrand™ Amber Boston Round Bottles without Cap are for general use.
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
  • Dotés d’une ouverture à col vissant étroit, de bords incurvés et d’un corps rond
  • Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
  • La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d’onde du spectre ultraviolet
  • Assurent l’intégrité du stockage à long terme et de la protection du contenu sensible aux UV
Spécification
Capacité (métrique) 120 ml
Capacité (impériale) 4 oz.
Couleur Amber
Matériau Glass
Longueur (métrique) 51mm
Quantité 160/carton
Finition de col 22-400
Closure Included No
Bouche Étroit
Forme Boston Round
Hauteur (métrique) 112 mm
Type de produit Boston Round Bottle
Hauteur (impériale) 4,4 in
Taille du bouchon 22-400 mm
Diamètre (métrique) 48 mm
Type de bouchon Screw Cap
Distribution par le bouchon Oui