Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre ronds Boston ambrés avec bouchons en polypropylène blanc
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1 000 ml
Joint de fermeture:
Mousse de PTFE / polyéthylène
Pâte / vinyle
Conditionnement:
108 pièces
12 pièces
160 pièces
24 pièces
288 pièces
48 pièces
60 pièces
Description
Le verre sodocalcique Boston rond, couleur ambre, de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Conditionné dans des boîtes pratiques avec bouchons en polypropylène blancs intégrés pour garantir la propreté
- Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la protection contre les UV sont importantes
- Dotés d’une ouverture à col vissant étroit, de bords incurvés et d’un corps rond
- Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
- La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d’onde du spectre ultraviolet, garantit l’intégrité du stockage à long terme et offre une excellente protection pour le contenu sensible aux UV
- Le bouchon en polypropylène blanc offre une bonne résistance aux chocs, une bonne résistance thermique et une bonne flexibilité
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Capacité (impériale) | 32 oz. |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe du col | 29 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 209 mm |
| Matériau | Verre (type 3) |
| Quantité | 12 |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Finition de col | 33-400 |
| Afficher plus |