Learn More
Fisherbrand™ Flacons Boston ronds ambrés avec bouchons phénoliques noirs revêtus PolyCone
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
Taille du bouchon:
20 à 400 mm
20-400
22 à 400 mm
24 à 400 mm
28 à 400 mm
33 à 400 mm
Quantité:
108/carton
12/carton
160/carton
24/carton
288/carton
30/carton
48 / boîte
60/carton
Conditionnement:
108 pièces
12 pièces
160 pièces
24 pièces
288 pièces
30 pièces
48 pièces
60 pièces
Description
Amber Glass Boston Round Bottles are excellent general use bottles ideal for when content integrity and UV protection is important. Boston Round bottles features a narrow screw neck opening, curved shoulders, and a round body. Glass offers minimal chemical interference with contents; amber glass bottles absorb all wavelengths in the ultraviolet spectrum. Amber Glass Boston Rounds ensure integrity for long term storage and offer excellent protection for UV-sensitive contents.
Flacone col étroit type Boston
• Flacon Boston verre clair
• Flacon Boston verre clair
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 960 ml |
| Capacité (impériale) | 32 oz. |
| Couleur | Amber |
| Matériau | Glass |
| Quantité | 30/carton |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Matériau de revêtement | PolyCone |
| Finition de col | 33-400 |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Afficher plus |