Learn More
Plas Labs™ Armoire à dessiccation en acrylique ambré
705.96€ - 1229.60€
Spécification
Couleur Ambré
Matériau Acrylique
À utiliser avec (application) Pour les produits photosensibles
Nb par paquet 1 de chaque
Positions des étagères Ajustable par incréments de 51 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
11847122
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Plas Labs™
860-CGA/NS/EXP
310 mm
705.96€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11877122
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Plas Labs™
861-CGA/NS/EXP
610 mm
1229.60€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 27-11-2024
Description
Dessiccateur sous flux gazeux
• Stockage sous flux de gaz inerte, CO2, N2..
• Surpression jusqu'à 20 mbar
• Pour produits photo-sensibles
• Visibilité totale, superposable
• Hygromètre intégré sur la porte
• Les chambres doubles possèdent 2 compartiments totalement indépendants
• Porte étanche par fermeture à loquets sur ressort et écrasement du joint PVC
• Etagères ajourées pour circulation d'air, réglables par pas de 51mm
• 2 raccords nylon entrée/sortie, filetés 1/4 MNPT pour tube φ int 3,2mm permettant un balayage de gaz
• Empilable sans risque de chute
• Ne pas utiliser sous pression supérieure à 20 mbar ou sous vide
• Ambré
Spécification
Spécification
Ambré
Pour les produits photosensibles
Ajustable par incréments de 51 mm
Acrylique
1 de chaque
310 mm