Learn More
Amantadine hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16400918
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Code produit. 16400918
Marque: Medchem Express HYB0402A
MedChemExpress Amantadine (1-Adamantanamine) hydrochloride is an orally avtive and potent antiviral agent with activity against influenza A viruses.
Amantadine hydrochloride inhibits several ion channels such as NMDA and M2, and also inhibits Coronavirus ion channels. Amantadine hydrochloride also has anti-orthopoxvirus and anticancer activity. Amantadine hydrochloride can be used for Parkinson's disease, postoperative cognitive dysfunction (POCD) and COVID-19 research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Amantadine hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 665-66-7
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H18ClN
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme 1-Adamantanamine hydrochloride 1-Adamantylamine hydrochloride 1-Aminoadamantane hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (532.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (266.37 mM)
SMILES NC1(C2)C[C@@H]3C[C@@H](C[C@H]2C3)C1.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 187.71
Poids de la formule 187.71
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.