Learn More
AM966, MedChemExpress
MedChemExpress AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
Marque: Medchem Express HY-15277
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).Spécification
AM966 | |
Off-White | |
C27H23ClN2O5 | |
DMSO : 100 mg/mL (203.70 mM; Need ultrasonic) | |
490.93 | |
98.64% | |
Solid |
1228690-19-4 | |
Research | |
5 mg | |
O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4Cl)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1 | |
490.93 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.