Learn More
AM095 free acid, MedChemExpress
MedChemExpress AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Marque:  Medchem Express HY-16040
Encompass_Preferred
Code produit. 16406978
  • 199.80€ / 10mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Spécification
Spécification
AM095 free acid
Off-White
C27H24N2O5
DMSO : 67.3 mg/mL (147.43 mM; Need ultrasonic and warming)
456.49
98.07%
Solid
1228690-36-5
Research
10 mg
O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
456.49
Research
COVID-19-immunoregulation
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.