Learn More
Fil d’aluminium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, hybridé, Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11418460
Fil d’aluminium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, hybridé, Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11418460
10 m
Click to view available options
Quantité:
10 m
50 m
Code produit. 11418460
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044333.G6
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum wire
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 m
Pourcentage de pureté 99.9999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈0.53g/m
Forme Câble
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA30Z029 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number044333.G6
Numéro de lotI12S051 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044333.G6
Numéro de lotC05Z021 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044333.G6
Numéro de lotD08W028 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number044333.G6
Numéro de lotL15X054 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number044333.G6
Nom du produit
Fil d’aluminium, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre, hybridé, Puratronic™, 99,9999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >