Learn More
Fisherbrand™ Plateaux de mesure en aluminium, sans huiles
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 ml
1 ml
15 ml
40 ml
45 ml
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
Description
Le plateau de pesée en aluminium peut être utilisé pour la pesée, la distribution, le stockage, le traitement des aliments, l’évanouissement ou le séchage à des fins générales.
- Conçue pour les balances de détermination de l’humidité avec des parois légèrement rétrécies pour l’emballage.
- Sans huile
sont passés par un processus de nettoyage rigoureuse en trois étapes pour éliminer l’huile contient ou les résidus destinés à une analyse plus fiable de l’échantillon d’humidité et de pesage.
- Traités et emballés dans un environnement de salle blanche
- Traçabilité par lot
- Volume : 1 ml
- Dimensions : 0,98 x 0,3 po (25 x 7 mm)
- Paquet de 50
- Épaisseur : 0,19 mm
- Certificats pour les parselles en aluminium sans huiles disponibles sur demande
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 1 ml |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Ovale |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| Dimensions (L x l) | 25 x 7 mm |