Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Micro-nacelles de pesée en aluminium
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,11 mL
Conditionnement:
250 pièces
Description
- Disposable weigh boats.
- Micro weigh boats are compatible with most commercially available analyzers and micro balances.
- Packaged in easy-to-use plastic containers for storage and dispensing.
- The dime is not included.
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0.004 oz. |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 0,11 mL |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Rectangulaires |
| Type | Nacelle de pesée |
| Conditionnement | Plastic Containers |
| Quantité | 250 Pk. |
| Longueur (impériale) | 0,5 in |
| Afficher plus |