Learn More
Fisherbrand™ Bassin en aluminium, lot de 100, sans huiles
GREENER_CHOICE
Code produit. p-200089072 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20 ml
25 ml
34 ml
42 ml
50 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 30182871
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Cassettes pour la pesée, la distribution, le stockage, le traitement des aliments, l’évanouissement ou le séchage à des fins générales.
Le sac de pesée en aluminium peut être utilisé pour la pesée, la distribution, le stockage, le traitement des aliments, l’évanouissement ou le séchage à des fins générales.
  • Ces trocarts résistants mais légers présentent un fond lisse et lisse pour la manipulation des échantillons.
  • Sans huile
sont passés par un processus de nettoyage rigoureuse en trois étapes pour éliminer l’huile contient ou les résidus destinés à une analyse plus fiable de l’échantillon d’humidité et de pesage.
  • Traités et emballés dans un environnement de salle blanche
  • Traçabilité par lot
  • Volume : 70 ml
  • Dimensions : 2,8 x 0,7 po (71 x 17 mm)
  • Paquet de 100
  • Finir l’aiguille
  • Épaisseur : 0,075 mm
  • Certificats pour les navires en présentez comme peut en bénéficier sur demande
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Rond
Capacité (métrique) 5 ml
Couleur Argent
Jetable Usage unique
Matériau Aluminium
Forme Circulaire
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée
Dimensions (L x l) 28 x 10 mm