Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium
The Aluminum Weighing Boat may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
Marque: Fisherbrand™ 120930F
Description
- These sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling.
Spécification
Crinkle | |
Plat | |
Argent | |
Aluminium | |
Non stérile | |
100/Pk. | |
17 mm |
Non autoclavable | |
70 mL | |
Single-use | |
Circulaire | |
Nacelle de pesée | |
0.075 mm | |
71 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium > Capacity (Metric): 70 mL; Dimensions: 2.8 x 0.7 in (71 x 17 mm)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu