Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium
GREENER_CHOICE
Code produit. 30042344 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
25 ml
42 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Diamètre (métrique):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 30042344
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le sac de pesée en aluminium peut être utilisé pour la pesée, la distribution, le stockage, le traitement des aliments, l’évanouissement ou le séchage à des fins générales.
  • Ces trocarts résistants mais légers présentent un fond lisse et lisse pour la manipulation des échantillons.
Spécification
Description Froissée
Autoclavable Non autoclavable
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 25 ml
Couleur Argent
Jetable Usage unique
Matériau Aluminium
Forme Circulaire
Stérilité Non stérile
Type Nacelle de pesée
Nb par paquet 100/Pk.
Épaisseur 0.075 mm
Profondeur (métrique) 13 mm
Diamètre (métrique) 52 mm