Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
25 ml
42 ml
70 ml
80 ml
140 ml
Diamètre (métrique):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Ces trocarts résistants mais légers présentent un fond lisse et lisse pour la manipulation des échantillons.
Spécification
Spécification
| Description | Lisser |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 140 ml |
| Couleur | Argent |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Circulaire |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Nacelle de pesée |
| Afficher plus |