Learn More
Feuille mince d’aluminium, 10,0 microns (0,0004 po) d’épaisseur, 99,0 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11365929
Feuille mince d’aluminium, 10,0 microns (0,0004 po) d’épaisseur, 99,0 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11365929
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11365929
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041798.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum Thinfoil
Note relative au nom Not certified pinhole free
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 x 50 mm
Pourcentage de pureté 99.0%
Odeur Odorless
Granulométrie 10.0 Micron (0.0004 in.) thick
Poids ≈0.067g/50x50mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ15I009 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2023 Catalog Number041798.FI,041798.GH
Numéro de lotY14I010 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2022 Catalog Number041798.FI,041798.GH
Numéro de lotU19I015 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/09/2022 Catalog Number041798.FI,041798.GH
Numéro de lotE19W025 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041798.FI,041798.GH
Numéro de lotE19T002 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number041798.FI,041798.GH
Nom du produit
Feuille mince d’aluminium, 10,0 microns (0,0004 po) d’épaisseur, 99,0 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >