Learn More
Hellma™ Entretoise en aluminium
Marque:  Hellma™ 013-101-71
Code produit. 11731824
  • 84.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Cale d'épaisseur
• Permet d'utiliser des cuves verre et quartz de trajet optique 1, 2 et 5mm dans les porte-cuves standard pour cuve T.O. 10mm
• Cale
Spécification
Spécification
Entretoise
1Each
12,5mm
Aluminium
9mm