Learn More
Lingot d’aluminium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,50 po) de longueur, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11364388
Lingot d’aluminium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,50 po) de longueur, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364388
250 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11364388
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042324.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Nom IUPAC aluminium
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Poids ≈1.1g/slug
Forme Pastille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP21I027 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2022 Catalog Number042324.18,042324.09,042324.30
Numéro de lotI01K03 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042324.18,042324.09,042324.30
Numéro de lotJ03R009 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042324.18,042324.09,042324.30
Numéro de lotJ13K29 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042324.18,042324.09,042324.30
Numéro de lotA10T029 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number042324.18,042324.09,042324.30
Nom du produit
Lingot d’aluminium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 12,7 mm (0,50 po) de longueur, Puratronic™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >