Learn More
Aluminium, poudre avec revêtement en argent, 200-maille, 99,9 % (à base de métaux), Ag 19-21 wt%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11383908
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Adhésifs conducteurs
Conductive adhesives
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11145-27-0
Formule moléculaire AlSi
Poids moléculaire (g/mol) 55.067
Numéro MDL MFCD05865335
Clé InChI CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
CID PubChem 9793685
Nom IUPAC Aluminium ; silicate
SMILES [Al].[Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Note relative au nom Silver coated powder
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ag 19 to 21 wt%
Dimensions de la maille −200 Mesh
Odeur Odorless
Poids 1.1g/cm3 to 1.7g/cm3
Forme Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum, silver coated powder
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .