Learn More
Poudre d’aluminium, maille de -325, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11359249
Poudre d’aluminium, maille de -325, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11359249
500 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Code produit. 11359249
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088322.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Aluminum Silicon powder is a reducing agent which is used to make other chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11145-27-0
Formule moléculaire AlSi
Poids moléculaire (g/mol) 55.067
Numéro MDL MFCD00143595
Clé InChI CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronicAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9793685
Nom IUPAC Aluminium ; silicate
SMILES [Al].[Si]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray powder
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Dimensions de la maille -325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM13L025 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number088322.22,088322.36
Numéro de lotU18J068 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2023 Catalog Number088322.22,088322.36
Numéro de lotZ15I025 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2023 Catalog Number088322.22,088322.36
Numéro de lotP07I007 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number088322.22,088322.36
Numéro de lotC16P36 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number088322.22,088322.36
Nom du produit
Poudre d’aluminium, maille de -325, 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >