missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Panneau en aluminium : Applicateur de brouillard d'eau - ISO 7010
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 135952
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Aluminium
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,016 mm | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |
Aluminium | |
100 mm | |
100 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |