Learn More
Grenaille d’aluminium, 99,99 % (à base de métaux), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11350729
Grenaille d’aluminium, 99,99 % (à base de métaux), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11350729
1 kg
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Code produit. 11350729
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010573.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Env. 4 à 8 mm (0,2 à 0,3 po)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum shot
Note relative au nom shot
Plage de pourcentage du dosage 99.99% (metals basis)
Quantité 1 kg
Nom IUPAC aluminium
Poids de la formule 26.98
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS09I020 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2022 Catalog Number010573.30,010573.A1,010573.18
Numéro de lotQ15I007 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2022 Catalog Number010573.A1,010571.22,010571.A3,010571.36
Numéro de lotQ14C025 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010573.30,010573.A1,010573.18
Numéro de lotQ21H037 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010573.30,010573.A1,010573.18
Numéro de lotQ30H038 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number010573.30,010573.A1,010573.18
Nom du produit
Grenaille d’aluminium, 99,99 % (à base de métaux), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals >