Learn More
Brady™ Panneaux de sécurité en aluminium
Marque: Brady™ 806955
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'obligation• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal protection obligatoire des voies respiratoires
Spécification
NF X 08-003-1 et 08-003-3 NX et directive européenne 92/58/CEE | |
1 de chaque | |
Indoor and outdoor safety signs | |
Protection respiratoire | |
Blanc sur bleu |
Aluminum | |
100 mm | |
Rond | |
Safety Sign |