Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Plaque de support ronde en aluminium
Provide support for your specific laboratory equipment with this Round Support Plate.
Marque:  Cole-Parmer™ Essentials 08027-16
Code produit. 11705359
  • 102.06€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Plateau pour statif
• Plateau rond
• Inclus sans noix de serrage, tige de 16mm.
Spécification
Spécification
Aluminium
12.7 mm
0.5 in.
Rectangulaires
1 de chaque
152.4 mm
6 in.
Supports spécialisés
Pour l’équipement de laboratoire spécifique