Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Anneaux en aluminium avec crochets
Fabrication en aluminium. Les anneaux en aluminium avec crochets Lenz Laborglasinstrumente™ sont parfaits pour fixer les ressorts hélicoïdaux et maintenir en place des raccordements de sections coniques. Les anneaux empêchent la casse et le rejet des crochets en verre.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01102514
Code produit. 11993351
  • 70.17€ / 10 pièces
Expédition estimée: 18-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en aluminium
  • Empêche la casse et le rejet des crochets en verre
Spécification
Spécification
Aluminium
10