Learn More
Nickel Electro™ Statif en aluminium
Code produit. p-7115696 Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la tige:
12 mm
12,5 mm
Hauteur (métrique):
500 mm
600 mm
Longueur (métrique) de la tige:
500 mm
600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12947056
Marque: Nickel Electro™ 8611
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le statif en aluminium Nickel Electro™ peut être utilisé pour effectuer des expériences de distillation et comme support dans le filtrage.
  • Statif en aluminium
  • Filetage M10 x 1,55 mm
Aluminium, statif
Spécification
Matériau Aluminium
Hauteur (métrique) 600 mm
Longueur (métrique) de la tige 600 mm
Diamètre (métrique) de la tige 12,5 mm
Type de produit Cornue
Finition Naturel
À utiliser avec (application) Bases de rétorsions
Quantité 1 de chaque