Learn More
Korff™ Rouleaux de recharge en aluminium
113.00€
Spécification
Type de produit | Rouleaux de recharge |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10250452
|
Korff™
60170 |
300mm |
113.00€
10m |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Rouleaux de recharge | |
Aluminium |