Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Plaque de support rectangulaire en aluminium
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15,75 x 12 in
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Use to support your labware items from lab fames or support stands.
- The round plate design features a raised rim to prevent your apparatus from falling.
- Requires an additional connector in order to attach clamps to frames or other apparatus.
- The rectangular plates include an integral connector.
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Dimensions (L x l) | 15,75 x 12 in |
| Longueur (impériale) | 15,75 pi |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Largeur (impériale) | 12 po |
| Largeur (métrique) | 304,8 mm |
| Type de produit | Plaque de support rectangulaire |
| Forme | Rectangulaires |
| À utiliser avec (application) | Pour l’équipement de laboratoire spécifique |
| Quantité | 1 de chaque |