Learn More
Buerkle™ Échantillonneur Profitsampler en aluminium™
Échantillonneur ProfiSampler en aluminium pour solvants et liquides inflammables dans les catégories d’explosion IIA, IIB et IIC. Avec filetage GL 45 (adapté aux flacons en verre Schott de 100 à 1000 ml). Lors du prélèvement d’échantillons de liquides inflammables, le dispositif doit être mis à la terre. Pour cela, utilisez un câble de mise à la terre et, éventuellement, un kit antistatique, reportez-vous à la section Accessoires.
Marque: Buerkle™ 5305-1100
724.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Alert:
¡Attention! Veillez à tenir compte de la liste de résistance chimique.
Description
Le kit en aluminium ProfiSampler est constitué d’une pompe à vide en aluminium, avec pieds et vanne d’aération et filetage GL 45, flacon en verre 500 ml, cinq tubes d’aspiration (PA noir) 220 cm de long et électroconducteur, coupe-tube, poids de tuyau en laiton, 20 joints d’étanchéité de flacon étanches et câble de mise à la terre.- Tient sur des supports de trois pieds pour une stabilité et sécurité garanties
- Contrôle du niveau de remplissage, débit de retour automatique et protection contre le surremplissage grâce à une vanne d’aération intégrée.
- Disponible avec un tuyau d’aspiration en PE, en PA et en PTFE là où le degré de pureté le plus élevé est requis
- Peut être fourni avec des tubes d’aspiration droits pour un échantillonnage plus simple, notamment un boîtier de transport pour un transport pratique et l’élimination des tubes d’aspiration
- Volume d’aspiration de 200 ml, pression d’aspiration de 0,5 bar
- Hauteur d’aspiration à partir de la surface du liquide de 5 m
- Flacons d’échantillon disponibles en différents matériaux et tailles
Spécification
Autoclavable |