Learn More
Korff™ Rouleaux professionnels en aluminium
98.10€ - 174.00€
Spécification
Type de produit | Rouleaux professionnels |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11946046
|
Korff™
60100 |
300 mm | |||||||
10533282
|
Korff™
60100 |
300 mm |
103.00€
150m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10322232
|
Korff™
60150 |
600mm |
174.00€
100m |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10730193
|
Korff™
60110 |
450mm |
152.00€
150m |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Rouleaux professionnels | |
Aluminium |