Learn More
Poudre d’aluminium, maille de -325, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Identifiants chimiques
CAS 7429-90-5
Formule moléculaire Al
Poids moléculaire (g/mol) 26.98
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CID PubChem 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
7429-90-5
26.98
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
[Al]
Al
MFCD00134029
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CHEBI:33629
Spécification
Aluminum
7429-90-5
99.5% (Metals basis)
MFCD00134029
400°C (752°F)
[Al]
26.98
CHEBI:33629
Odorless
Poudre
Argent à gris
Silver Gray powder
Al
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminium
5359268
-325 Mesh
Water reactive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Maintenir le récipient fermé de manière étanche et le garder au sec.
P210-P222-P223-P231+P232-P280-P335+P334-P370+P378s-P501c
H250-H261-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,3 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0330000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
Identifiant produit
  • Aluminum powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P422-Stocker le contenu sous .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .