Learn More
Dodécahydrate de sulfate de potassium d’aluminium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., réactif ACS, Réactif Pharmacopée européenne, ≥ 99,5 %
37.54€ - 63.49€
Identifiants chimiques
CAS | 7784-24-9 |
---|---|
Formule moléculaire | AlH24KO20S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 474.372 |
Numéro MDL | MFCD00149143 |
Clé InChI | GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate |
CID PubChem | 62667 |
ChEBI | CHEBI:86465 |
Nom IUPAC | Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15693310
|
Honeywell-Fluka
31242-500G |
500 g |
37.54€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15683310
|
Honeywell-Fluka
31242-1KG |
1 kg |
63.49€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7784-24-9 | |
474.372 | |
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J | |
62667 | |
Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté |
AlH24KO20S2 | |
MFCD00149143 | |
kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate | |
CHEBI:86465 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] |
Spécification
Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate | |
7784-24-9 | |
AlK(SO4)2 · 12H2O | |
NONH for all modes of transport | |
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J | |
Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté | |
62667 | |
474.39g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. Ph. Eur. | |
AlH24KO20S2 | |
MFCD00149143 | |
kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] | |
474.372 | |
CHEBI:86465 | |
≥99.5% | |
1.757g/mL at 25°C |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-141-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WS5690000