Learn More
Plaque d’aluminium, alliage 6061, 2,3 mm (0,09 po) d’épaisseur, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045193.HB
Code produit. 15432197
  • 64.07€ / 1 pièce
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Aluminum plate, Alloy 6061
MFCD00134029
Insoluble in water.
Plaque
2.3mm (0.09 in.) thick
300 x 300 mm
Odorless
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers