Learn More
Plaque d’aluminium, alliage 6061, 2,3 mm (0,09 po) d’épaisseur, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045193.GT
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15422197
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Aluminum plate, Alloy 6061
MFCD00134029
Insoluble in water.
Plaque
2.3mm (0.09 in.) thick
150 x 150 mm
Odorless
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents