Learn More
Solution étalon de plasma en aluminium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11309017
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 11309017
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038727.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375.129 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire AlH18N3O18
Poids moléculaire (g/mol) 375.129
Numéro MDL MFCD00134029
Clé InChI SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24567
Nom IUPAC trinitrate d’aluminium nonahydraté
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum
Note relative au nom plasma standard solution, Al 1000μg/mL
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Quantité 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; Nitrate d’aluminium nonahydraté :1,4 % ; eau :93,6%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 1000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .