Learn More
Aluminium, solution étalon de plasma, Specpure™, Al 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392328
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Aluminum, plasma standard solution is used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry. It is also used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00134029
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum plasma standard solution
Concentration Al in 5% HCl
Note relative au nom Al 10000μg/mL
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1789
Qualité Specpure™
Solubilité Miscible with water
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Aluminum, plasma standard solution, Specpure, Al 10,000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrochloric acid