Learn More
Substrat d’oxyde d’aluminium, 10x10x0,5 mm, poli d’un côté, plan M, Thermo Scientific™
93.00€ - 388.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum Oxide Substrate, M Plane |
---|---|
Note relative au nom | Polished One Side |
Formule moléculaire | Al2O3 |
Numéro MDL | MFCD00003424 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Aluminum Oxide Substrate, M Plane | |
Polished One Side | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante