Learn More
Oxyde d’aluminium, composé de polissage, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15491567
Click to view available options
Quantité:
57 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15491567
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039807.LA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Composé de polissage pour fenêtres en cristal IR
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Forme physique Particules
Note relative au nom Polishing compound
Odeur Odorless
Granulométrie 0.3 Micron
Quantité 57 g
Point d’ébullition 2980°C
CAS 1344-28-1
Point de fusion 2045°C
Formule moléculaire Al2O3
Numéro MDL MFCD00003424
Merck Index 14,356
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
CID PubChem 9989226
Poids de la formule 101.96