Learn More
Oxyde d’aluminium, dessiccant Drysphere™, sans indicateur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15407165
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 15407165
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046172.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 2980°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant
Point de fusion 2045°C
Note relative au nom Without indicator
CAS 1344-28-1
Couleur Blanc
Forme physique Sphères
Quantité 100 g
Formule moléculaire Al2O3
Formule linéaire Al2O3
Numéro MDL MFCD00003424
Merck Index 14,356
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
CID PubChem 9989226
Poids de la formule 101.96
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.765