Learn More
Oxyde d’aluminium, desséchant Drysphere™, avec indicateur 20 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 2980°C |
Nom chimique ou matériau | Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant |
Point de fusion | 2045°C |
Note relative au nom | With 20% indicator |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Sphères |
Quantité | 1 kg |
Merck Index | 14,356 |
Nom IUPAC | trioxidandiide de dialuminium(3+) |
Poids de la formule | 101.96 |