Learn More
Oxyde d’aluminium, activé, neutre, en phase gamma, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
81.90€ - 294.00€
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11389368
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043266.22
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11399368
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
043266.36
500 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Aluminum oxide is used as an adsorbent, desiccating agent and in the manufacture of dental cements and refractories. It is used in protein extraction as a component in the preparation of tissues and in bushings, spindles, lapping, polishing, refractory coating for investment casting shells, decorative non-skid tile and pressure blasting. It is also used in varnishes, for textile impregnation, in cosmetics and as an intermediate in pharmaceutical production. It is a source of aluminum in various reactions. It is used as a catalyst in a variety of reactions such as the Claus process and in the dehydration of alcohols to alkenes and as a grinding or blending agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
Al2O3
MFCD00003424
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Aluminum oxide
1344-28-1
Poudre
(Base des métaux)
MFCD00003424
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
trioxidandiide de dialuminium(3+)
9989226
99.9%
Tap density: 2.4 to 5.0g/cm3
Activated, neutral, gamma-phase
Blanc
99.9% (Metals basis)
Al2O3
14,356
Insoluble in water.
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante