Learn More
Oxyde d’aluminium, Activé, neutre, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum Oxide |
Note relative au nom | Activated Brockmann I |
pH | Neutral |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | Al2O3 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 101.96g/mol |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Oxyde d’aluminium, Activé, neutre, Brockmann I, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu