Learn More
Oxyde d’aluminium, acide, HPLC Flash Grade, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15462587
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-28-1
Formule moléculaire Al2O3
Poids moléculaire (g/mol) 101.96
Numéro MDL MFCD00003424
Clé InChI PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
CID PubChem 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spécification
Point d’ébullition 2980°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2045°C
Note relative au nom Acidic
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule linéaire Al2O3
Merck Index 14,356
Nom IUPAC trioxidandiide de dialuminium(3+)
Poids de la formule 101.96
Qualité HPLC Flash
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.765