Learn More
Caframo™ Agitateur vertical High Torque, 220 V
Click to view available options
Modèle:
Ultra Torque
Ultra-rapide
Universal
Vitesse:
12 à 1800 tr/min
20 à 3 000 tr/min
40 à 6 000 tr/min
Capacité:
25 L
60 L
80 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’agitateur traite les grands volumes à viscosité élevée aussi facilement que l’homogénéisation et la dispersion - particulièrement utile pour une utilisation continue
- Le clavier convivial permet un réglage précis de la vitesse et l’affichage numérique LCD indique le régime ou le couple à ± 1 % près
- Les commandes électroniques permettent un réglage de la vitesse par incréments à un chiffre et maintiennent la vitesse réglée à 1 % près lorsque la viscosité de la solution change
- Boîtier métallique totalement fermé (TENV)
- Le boîtier métallique robuste et étanche renferme le moteur CC sans balais haute performance avec protection automatique contre les surcharges et la transmission à deux vitesses qui passe électroniquement entre les plages à couple élevé et à grande vitesse, ce qui permet en fait de transférer la puissance du moteur au mandrin avec une efficacité de 95 %
- Mandrin réglable jusqu’à 10 mm (3/8 po)
- La protection du mandrin protège le mandrin des éclaboussures et empêche tout mouvement accidentel du mandrin
- Comprend une tige de support, un mandrin, une clé de mandrin, une protection de mandrin, des jeux de cordons pour le Royaume-Uni et l’Union européenne, et un manuel imprimé
- Le support, le collier et la turbine d’agitation sont vendus séparément
Spécification
Spécification
| Vitesse | 40 à 6 000 tr/min |
| Capacité | 25 L |
| Affichage | LED |
| Tension | 220 V |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,375 in |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 10 mm |
| Hauteur (impériale) | 9 in. |
| Hauteur (métrique) | 22.9 cm |
| Longueur (impériale) | 13.25 in. |
| Longueur (métrique) | 33.65 cm |
| Afficher plus |